Learn More
2-(hydroxyméthyl)acrylate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-(Hydroxymethyl)acrylate |
| CAS | 10029-04-6 |
| Formule moléculaire | C6 H10 O3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-Propenoic acid, 2-(hydroxymethyl)-, ethyl ester, Acrylic acid, 2-(hydroxymethyl)-, ethyl ester (8CI), Hydracrylic acid, 2-methylene-, ethyl ester (7CI), Ethyl 2-(hydroxymethyl)-2-propenoate, 2-(Hydroxymethyl)acrylic acid ethyl ester, Ethyl 2-(hydroxymethyl)acrylate, Ethyl 2-hydroxymethacrylate, Ethyl 2-hydroxymethyl-2-propenoate, Ethyl α-(hydroxymethyl)acrylate, Ethyl α-hydroxymethacrylate, H 0916, RHMA-E |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)5(2)4-7/h7H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(=C)CO |
| Nom IUPAC | 2-(hydroxyméthyl)prop-2-énoate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 130.14 |
| Poids de la formule | 130.063 |