Learn More
2-mercapto-1-cyclohexènecarboxylate d'éthyle > 90 %, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-Mercapto-1-cyclohexenecarboxylate |
| CAS | 54928-91-5 |
| Formule moléculaire | C9H14O2S |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Mercapto-1-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H14O2S/c1-2-11-9(10)7-5-3-4-6-8(7)12/h12H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(S)CCCC1 |
| Nom IUPAC | 2-sulfanylcyclohexène-1-carboxylate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 186.27 |
| Poids de la formule | 186.0715 |