Learn More
2-méthyl-2-(méthylthio)propionate d’éthyl, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11465177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11465177 10 g -
11455177 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11465177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22597.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 49773-24-2
Formule moléculaire C7H14O2S
Poids moléculaire (g/mol) 162.247
Numéro MDL MFCD00053099
Clé InChI JLURSSXMQSLZQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-methyl-2-methylthio propionate, propanoic acid, 2-methyl-2-methylthio-, ethyl ester, ethyl 2-methyl-2-methylthio propanoate, ethyl 2-methyl-2-methylsulfanyl propanoate, acmc-20al0x, ethyl 2-methylthio isobutyrate, 2-methyl-2-methylthio propionic acid ethyl ester, 2-methyl-2-methylthio-propanoic acid ethyl ester
CID PubChem 3016499
Nom IUPAC 2-méthyl-2-méthylsulfanylpropanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)SC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-methyl-2-(methylthio)propionate
Quantité 10 g
Poids de la formule 162.25
Pourcentage de pureté 98%