Learn More
2-méthyl--pentenoate4-pentenoate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444097
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11444097 100 g 100g
11424097 5 g 5g
11434097 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444097 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19526.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 53399-81-8 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53399-81-8
Formule moléculaire C8H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.20
Numéro MDL MFCD00010235
Clé InChI BDBGKYIBDXAVMX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme ethyl 2-methyl-4-pentenoate, 2-methyl-4-pentenoic acid ethyl ester, ethyl 2-methyl 4-pentenoate, 4-pentenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methylpent-4-en-1-oate, ethyl 2-methyl-4-pentanoate, fema no. 3489, pineapple pentenoate, acmc-1ao14, ethyl-2-methyl-4-pentenoate
CID PubChem 62024
Nom IUPAC 2 méthylpent-4-énoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(C)CC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-methyl-4-pentenoate
Densité 0.88
Point d’ébullition 153°C to 155°C
Point d’éclair 40°C (104°F)
Indice de réfraction 1.416
Quantité 100 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1753406
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté 98%