Learn More
2-méthyl-4-penténoate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-Methyl-4-pentenoate |
| CAS | 53399-81-8 |
| Formule moléculaire | C8H14O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-Methyl-4-pentenoic Acid Ethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H14O2/c1-4-6-7(3)8(9)10-5-2/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C)CC=C |
| Nom IUPAC | 2-méthylpent-4-énoate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 142.2 |
| Poids de la formule | 142.0994 |