Learn More
éthyle2-méthyle-4-phényl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11340617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11340617 250 mg 250mg
10634405 1 g 1g
10462854 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11340617 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC42223CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 32043-95-1
Formule moléculaire C13H13NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 247.31
Numéro MDL MFCD07346320
Clé InChI UHLMXNFHHFDVPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-methyl-4-phenylthiazole-5-carboxylate, 2-methyl-4-phenylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-methyl-4-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl-4-phenyl-, ethyl ester
CID PubChem 7131013
Nom IUPAC 2-méthyl-4-phényl-1,3-thiazole-5-carboxylate d’éthyl
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(C)S1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-methyl-4-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 247.32
Pourcentage de pureté 97%