Learn More
2-méthylacétoacétate d’éthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11464723 25 g 25g
11474723 100 g 100g
11484723 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464723 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11629.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 609-14-3 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Ethyl 2-methylacetoacetate is used in Japp-Klingemann reaction to prepare hydrazones from beta-keto acid and aryl diazonium salts. It is used as a precursor involved in the synthesis of ethylpyruvate phenylhydrazone via reaction with benzenediazonium chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 2-méthylacétoacétate d’éthyle est utilisé dans la réaction de Japp-Klingemann pour préparer des hydrazones à partir de sels de bêta-cétoacides et de diazonium d’aryl. Il est utilisé comme précurseur impliqué dans la synthèse de la phénylhydrazone d’éthylpyruvate par réaction avec le chlorure de benzènediazonium.
Solubilité
Miscible avec l’alcool et l’éther. Légèrement miscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 609-14-3
Formule moléculaire C7H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
Numéro MDL MFCD00009164
Clé InChI FNENWZWNOPCZGK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-methylacetoacetate, ethyl 2-acetylpropionate, ethyl-2-methyl acetoacetate, ethyl methylacetoacetate, ethyl 2-methyl-3-oxobutyrate, ethyl2-methylacetoacetate, butanoic acid, 2-methyl-3-oxo-, ethyl ester, 2-methylacetoacetic acid ethyl ester, ethyl alpha-methylacetylacetate, 2-methyl-3-oxobutanoic acid ethyl ester
CID PubChem 701
Nom IUPAC éthyl2-méthyl-3-oxobutanoate
SMILES CCOC(=O)C(C)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-methylacetoacetate
Point de fusion -45°C
Densité 1.019
Point d’ébullition 185°C
Point d’éclair 62°C (143°F)
Odeur Ester-like
Indice de réfraction 1.418
Quantité 25 g
Beilstein 1071742
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol and ether. Silghtly miscible with water.
Poids de la formule 144.17
Pourcentage de pureté 95%