Learn More
2-méthylacétoacétate d’éthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10337901 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10337901 100 g Flacon en verre 100g
10286051 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10337901 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 326111000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 609-14-3 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 609-14-3
Formule moléculaire C7H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
Numéro MDL MFCD00009164
Clé InChI FNENWZWNOPCZGK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-methylacetoacetate, ethyl 2-acetylpropionate, ethyl-2-methyl acetoacetate, ethyl methylacetoacetate, ethyl 2-methyl-3-oxobutyrate, ethyl2-methylacetoacetate, butanoic acid, 2-methyl-3-oxo-, ethyl ester, 2-methylacetoacetic acid ethyl ester, ethyl alpha-methylacetylacetate, 2-methyl-3-oxobutanoic acid ethyl ester
CID PubChem 701
Nom IUPAC éthyl2-méthyl-3-oxobutanoate
SMILES CCOC(=O)C(C)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-methylacetoacetate
Note relative au nom 95%
Point de fusion -45°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 187°C
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCH(CH3)CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4170 to 1.419
Quantité 100 g
Beilstein 03, 679
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Poids de la formule 144.17
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide