Learn More
2-méthylacétoacétate d'éthyle, TRC
Code produit 30374791
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30374791 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30374791 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE92514025G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-Methylacetoacetate
CAS 609-14-3
Formule moléculaire C7H12O3
Quantité 25 g
Synonyme 2-Methyl-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester, alpha-Methyl-acetoacetic Acid Ethyl Ester, 2-Methyl-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl (+/-)-2-Methylacetoacetate, Ethyl 2-Acetylpropanoate, NSC 1102
Formule InChI InChI=1S/C7H12O3/c1-4-10-7(9)5(2)6(3)8/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)C(C)C(=O)C
Nom IUPAC 2-méthyl-3-oxobutanoate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
Poids de la formule 144.0786