Learn More
2-méthylbutyrate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396976 100 mL 100mL
11306986 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11396976 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06743.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7452-79-1 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7452-79-1
Formule moléculaire C7H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.187
Numéro MDL MFCD00012217
Clé InChI HCRBXQFHJMCTLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-methylbutyrate, butanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, butyric acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methyl butyrate, ethyl alpha-methylbutyrate, dl-2-methylbutyric acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-butanoate, ethyl .alpha.-methylbutyrate, 2-methylbutanoic acid ethyl ester, butyric acid, 2-methyl-, ethyl ester 8ci
CID PubChem 24020
Nom IUPAC 2-méthylbutanoate d’éthyle
SMILES CCC(C)C(=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-methylbutyrate
Densité 0.869
Point d’ébullition 132°C to 133°C
Point d’éclair 26°C (78°F)
Indice de réfraction 1.397
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3272
Beilstein 1720887
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 98%