Learn More
2-méthylbutyrate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10401671 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10401671 5 g Flacon en verre 5g
10105110 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10401671 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 250260050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.00€
    29.65€ / 5g
    Économisez 4.35€
    12% de réduction
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7452-79-1 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7452-79-1
Formule moléculaire C7H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Numéro MDL MFCD00012217
Clé InChI HCRBXQFHJMCTLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-methylbutyrate, butanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, butyric acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methyl butyrate, ethyl alpha-methylbutyrate, dl-2-methylbutyric acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-butanoate, ethyl .alpha.-methylbutyrate, 2-methylbutanoic acid ethyl ester, butyric acid, 2-methyl-, ethyl ester 8ci
CID PubChem 24020
Nom IUPAC 2-méthylbutanoate d’éthyle
SMILES CCC(C)C(=O)OCC
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-methylbutyrate
Note relative au nom 99%
Acidité 1mg KOH/g max.
Couleur Incolore
Densité 0.8750g/mL
Point d’ébullition 132°C to 133°C
Point d’éclair 26°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.3960 to 1.399
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.875
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and benzene,soluble in propylene glycol,miscible in fixed oils
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl 2-methylbutyrate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.