Learn More
Éthyle 2-méthylnicotinate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362076
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11362076 25 g 25g
11342076 1 g 1g
11352076 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11362076 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03256.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1721-26-2 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Ethyl 2-methylpyridine-3-carboxylate was used in the preparation of amino esters such as ethyl 2(piperidinylaminomethyl)benzoate, ethyl 2-(N-benzyl-N-methylaminomethyl)benzoate, ethyl 2-(diethylaminomethyl)benzoate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
On a utilisé du 2-méthylpyridine-3-carboxylate d’éthyle dans la préparation d’esters aminés tels que le 2(pipéridinylaminométhyl)benzoate d’éthyle, le 2-(N-benzyl-N-méthylaminométhyl)benzoate d’éthyle, le 2-(diéthylaminométhyl)benzoate d’éthyle.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1721-26-2
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Numéro MDL MFCD00006336
Clé InChI TZORNSWZUZDUCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-methylnicotinate, 2-methylnicotinic acid ethyl ester, 2-methyl-nicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methyl nicotinate, ethyl 2-methyl-3-pyridinecarboxylate, 2-methyl-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 2-methylpyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-methylpyridine-3-carboxylate∼2-methylnicotinic acid ethyl ester, pubchem12727
CID PubChem 74401
Nom IUPAC 2-méthylpyridine3-carboxylate d’éthyl
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CN=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-methylnicotinate
Densité 1.07
Point d’ébullition 107°C to 108°C (13 mmHg)
Point d’éclair 102°C (215°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.505
Quantité 25 g
Beilstein 118200
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 97%