Learn More
éthyle2-morpholino-1,3-thiazole-4-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10595764
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10595764 5 g Flacon en verre ambré 5g
10092174 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10595764 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC62823DE
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 126533-95-7
Formule moléculaire C10H14N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 242.293
Numéro MDL MFCD09702412
Clé InChI OINWWRRVBHJAKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, ethyl 2-4-morpholinyl thiazole-4-carboxylate, ethyl 2-morpholino-1,3-thiazole-4-carboxylate, ethyl 2-morpholinothiazole-4-carboxylate, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-morpholinyl-, ethyl ester, acmc-1c0vg, 4-4-ethoxycarbonyl-1,3-thiazol-2-yl morpholine, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-morpholinyl-,ethyl ester, 2-morpholin-4-yl-thiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 15053544
Nom IUPAC 2-morpholine-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate d’éthyl
SMILES CCOC(=O)C1=CSC(=N1)N2CCOCC2
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-morpholino-1, 3-thiazole-4-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 242.3
Pourcentage de pureté 97%