Learn More
Éthyl 2-morpholinobenzoate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10537873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10537873 250 mg 250mg
10127762 1 g -
10012374 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10537873 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC24323CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 192817-79-1
Formule moléculaire C13H17NO3
Poids moléculaire (g/mol) 235.283
Numéro MDL MFCD06204497
Clé InChI UIVDSGDHUXOYDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-morpholinobenzoate, ethyl 2-morpholin-4-yl benzoate, 2-morpholin-4-yl-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid,2-4-morpholinyl-,ethyl ester, 2-morpholin-4-ylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid,2-4-morpholinyl-, ethyl ester
CID PubChem 7148401
Nom IUPAC 2-morpholine-4-ylbenzoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1N2CCOCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-morpholinobenzoate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 235.28
Pourcentage de pureté 97%