Learn More
2-nitrobenzoate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470431
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11470431 100 g 100g
11460431 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11470431 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19994.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 610-34-4 | C9H9NO4 | 195.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 610-34-4
Formule moléculaire C9H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 195.17
Numéro MDL MFCD00014696
Clé InChI CPNMAYYYYSWTIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl o-nitrobenzoate, ethyl nitrobenzoate, benzoic acid, o-nitro-, ethyl ester, benzoic acid, 2-nitro-, ethyl ester, nitrobenzoesaureathylester, acmc-1aul6, 2-nitro-benzoic acid ethyl ester
CID PubChem 69123
Nom IUPAC ethyl 2-nitrobenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-nitrobenzoate
Point de fusion 26°C to 30°C
Point d’ébullition 172°C to 174°C (18 mmHg)
Quantité 100 g
Beilstein 2050729
Merck Index 14,3832
Poids de la formule 195.18
Pourcentage de pureté 97%