Learn More
Éthyl 2-nitropropionate, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ethyl 2-nitropropionate is used in the preparation of (-)-trans-2,5-dimethylprolineethyl ester via enantioselective Michael reaction methyl vinyl ketone using modified dihydroquinine as catalyst, novel nitrogen-15-labeled nitrone spin trap, 5-ethoxycarbonyl-5-methyl-1-pyrroline N-oxide ([15N]EMPO) for detecting superoxide anion, 2-ethoxycarbonyl-2-nitropentanal. It is used for enantioselective Michael reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2-nitropropionate d’éthyle est utilisé dans la préparation de l’ester ((-)-trans-2,5-diméthylprolineéthyl via la réaction énantiosélective de Michael à la méthylvinyle en utilisant de la dihydroquinine modifiée comme catalyseur, le nouveau piège de spin de type nitrone du nitrogène-15-marqué, 5-ethoxycarbonyl-5-methyl-1-pyrroline N-oxide ([15N]EMPO) pour la détection de l’anion superoxyde, 2-éthoxycarbonyl-2-nitropentanal. Il est utilisé pour les réactions énantiosélectives de Michael.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-nitropropionate |
| Densité | 1.13 |
| Point d’ébullition | 190°C to 195°C |
| Point d’éclair | 89°C (192°F) |
| Indice de réfraction | 1.421 |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 774734 |
| Informations sur la solubilité | Not miscible in water. |
| Poids de la formule | 147.13 |
| Pourcentage de pureté | 96% |