Learn More
Éthyl2 -oxyminooxamate98, %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10577444 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10577444 5 g Flacon en verre 5g
10162814 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10577444 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 426880050
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10489-74-4 | Molecular Formula: C4H8N2O3 | Molecular Weight: 132.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10489-74-4
Formule moléculaire C4H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.12
Numéro MDL MFCD03013442 MFCD14666500 MFCD03013442
Clé InChI QGYKRMZPOOILBA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-oximinooxamate, ethyl 2-amino-2-hydroxyimino acetate, ethyl z-2-amino-2-hydroxyimino acetate, ethyl 2-hydroxyamino-2-iminoacetate, ethyl n'-hydroxycarbamimidoyl formate, ethyl aminohydroxyiminoacetate, acetic acid, 2-amino-2-hydroxyimino-, ethyl ester, 2z, ethyl amino hydroxyimino ethanoate, ethyl n-hydroxycarbamimidoyl formate, amino-hydroxyimino-acetic acid ethyl ester
CID PubChem 9614369
Nom IUPAC ethyl (N'-hydroxycarbamimidoyl)formate
SMILES CCOC(=O)C(N)=NO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-oximinooxamate
Point de fusion 99°C to 103°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HONHC(=NH)COOCH2CH3
Quantité 5 g
Poids de la formule 132.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 2-oximinooxamate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.