Learn More
2-oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle, 95%
Code produit 10753851 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10753851 25 g Flacon en verre 25g
10060930 5 g Flacon en verre 5g
10274910 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10753851 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 118330250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 1655-07-8 | C9H14O3 | 170,21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1655-07-8
Formule moléculaire C9H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
Numéro MDL MFCD00001631
Clé InChI FGSGHBPKHFDJOP-UHFFFAOYNA-N
Synonyme ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 2-cyclohexanonecarboxylate, 2-carbethoxycyclohexanone, ethyl cyclohexanone-2-carboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl cyclohexanone, 2-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, 2-oxocyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-oxo-1-cyclohexanecarboxylate, ethyl 2-oxocylohexanecarboxylate
CID PubChem 95543
Nom IUPAC 2-oxocyclohexane-1-carboxylate d'éthyle
SMILES CCOC(=O)C1CCCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
Note relative au nom 98%
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 106.0°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair 85°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (O=)C6H9CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4775 to 1.4795
Quantité 25 g
Beilstein 10, IV, 2606
Gravité spécifique 1.06
Poids de la formule 170.21
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement