Learn More
2-oxocyclohexanecarboxylate d’éthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15445838
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15445838 100 g 100g
15435838 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15445838 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59495.22
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1655-07-8 | C9H14O3 | 170.21 g/mol
Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate is used to produce other chemicals. For example, it can react with 4-methyl-aniline to get 2-oxo-cyclohexanecarboxylic acid p-toluidide. The reaction occurs with reagent DMAP
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-oxycyclohexanecarboxylate d’éthyle est utilisé pour produire d’autres produits chimiques. Par exemple, il peut réagir avec la 4-méthyl-aniline pour obtenir l’acide 2-oxo-cyclohexanecarboxylique p-toluidide. La réaction se produit avec le DMAP réactif
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1655-07-8
Formule moléculaire C9H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
Numéro MDL MFCD00001631
Clé InChI FGSGHBPKHFDJOP-UHFFFAOYNA-N
Synonyme ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 2-cyclohexanonecarboxylate, 2-carbethoxycyclohexanone, ethyl cyclohexanone-2-carboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl cyclohexanone, 2-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, 2-oxocyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-oxo-1-cyclohexanecarboxylate, ethyl 2-oxocylohexanecarboxylate
CID PubChem 95543
Nom IUPAC éthyl2-oxocyclohexane-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
Densité 1.064
Point d’ébullition 106°C (11 mmHg)
Point d’éclair 96°C (205°F)
Formule linéaire (O=)C6H9CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4775
Quantité 100 g
Beilstein 608356
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 170.21
Pourcentage de pureté 95%