Learn More
2-oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle, TRC
Code produit 30379683
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30379683 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30379683 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE94552425G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-Oxocyclohexanecarboxylate
CAS 1655-07-8
Formule moléculaire C9H14O3
Quantité 25 g
Synonyme 2-(Ethoxycarbonyl)cyclohexanone, 2-Carbethoxycyclohexanone, 2-Carboethoxycyclohexanone, 2-Oxocyclohexane Carboxylate2-Oxocyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1-Oxo-2-cyclohexanecarboxylate, Ethyl 2-Cyclohexanone-1-carboxylate, Ethyl 2-oxo-1-cyclohexanecarboxylate, Ethyl 2-Oxocyclohexanecarboxylate, Ethyl Cyclohexanone-2-carboxylate, NSC 18744
Formule InChI InChI=1S/C9H14O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h7H,2-6H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C1CCCCC1=O
Nom IUPAC 2-oxocyclohépatite-1-carboxylate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 170.21
Poids de la formule 170.0943