Learn More
2-oxocyclopentanecarboxylate d’éthyle, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10772115 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10772115 25 g Flacon en verre 25g
10604672 100 g Flacon en verre 100g
10245990 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10772115 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 173580250
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 611-10-9 | C8H12O3 | 156.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-10-9
Formule moléculaire C8H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 156.18
Numéro MDL MFCD00001412
Clé InChI JHZPNBKZPAWCJD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 69136
Nom IUPAC éthyl2-oxocyclopentane-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
Note relative au nom tech., 90%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 224.0°C to 228.0°C
Point d’éclair 77°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (O=)C5H7CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4500 to 1.4540
Quantité 25 g
Beilstein 10, 597
Gravité spécifique 1.05
Synonyme ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, 2-carbethoxycyclopentanone, ethyl cyclopentanone-2-carboxylate, cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, cyclopentanone-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-oxocyclopentanecarboxylate, 2-ethoxycarbonyl cyclopentanone, ethyl 2-cyclopentanonecarboxylate, .alpha.-carboethoxy cyclopentanone, ethyl 2-cyclopentanone-1-carboxylate
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3-3.5%. Other solubilities: soluble in most organic solvent
Poids de la formule 156.18
Pourcentage de pureté 95+%
Qualité Technique
Forme physique Liquide