Learn More
2-oxocyclopentanecarboxylate d’éthyle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11341617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11341617 25 g 25g
11351617 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11341617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04528.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 611-10-9 | C8H12O3 | 156.181 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-10-9
Formule moléculaire C8H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 156.181
Numéro MDL MFCD00001412
Clé InChI JHZPNBKZPAWCJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, 2-carbethoxycyclopentanone, ethyl cyclopentanone-2-carboxylate, cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, cyclopentanone-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-oxocyclopentanecarboxylate, 2-ethoxycarbonyl cyclopentanone, ethyl 2-cyclopentanonecarboxylate, .alpha.-carboethoxy cyclopentanone, ethyl 2-cyclopentanone-1-carboxylate
CID PubChem 69136
Nom IUPAC éthyl2-oxocyclopentane-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
Densité 1.079
Point d’ébullition 225°C to 228°C
Point d’éclair 77°C (170°F)
Indice de réfraction 1.452
Quantité 25 g
Beilstein 387787
Poids de la formule 156.18
Pourcentage de pureté ≥97%