Learn More
Éthyle 2-oxopyrrolidine-3-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Température de stockage recommandée : 2 - 8°C Manipuler et stocker sous un gaz inerte.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-oxopyrrolidine-3-carboxylate |
| Point de fusion | 71°C to 75°C |
| Quantité | 1 g |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Synonyme | 2-oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-oxo-pyrrolidine-3-carboxylate, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, 2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-carboethoxy-pyrrolidinone, ethyl2-oxo-pyrrolidine-3-carboxylate, ethyl 2-oxopyrrolidine-3-carboxylate, n-boc-2-oxo-d-beta-proline ethyl ester, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 2-oxo-, ethyl ester |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 157.17 |
| Pourcentage de pureté | 95% |