Learn More
2-Pyridineacétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486876
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486876 100 g 100g
11466876 5 g -
11476876 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11486876 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23988.22
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2739-98-2 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Ethyl 2-pyridineacetate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-pyridineacétate d’éthyle est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans les domaines de la synthèse organique, des produits pharmaceutiques, des produits agrochimiques et des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2739-98-2
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.192
Numéro MDL MFCD00006359
Clé InChI IUDKTVXSXWAKJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-pyridylacetate, ethyl 2-pyridin-2-yl acetate, ethyl 2-pyridinylacetate, ethyl pyridine-2-acetate, 2-pyridineacetic acid ethyl ester, ethyl 2-pyridineacetate, ethyl 2-2-pyridyl acetate, 2-pyridylacetic acid ethyl ester, ethyl pyridin-2-ylacetate, 2-pyridineacetic acid, ethyl ester
CID PubChem 75960
Nom IUPAC 2-pyridine-2-ylacétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-pyridineacetate
Densité 1.084
Point d’ébullition 69°C to 70°C (0.05 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.497
Quantité 100 g
Beilstein 123817
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 98%