Learn More
Ethyl 2-pyridylacetate 98%, ACROS Organics™
Code produit 10498640 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
:
5g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10498640 5g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10498640 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 118910050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-pyridylacetate
Note relative au nom 98%
CAS 2739-98-2
Couleur Jaune
Densité 1.084g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H11NO2
Formule linéaire (C5H4N)CH2COOC2H5
Indice de réfraction 1.4963 to 1.4983 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00006359
Quantité 5 g
Synonyme ethyl 2-pyridylacetate, ethyl 2-pyridin-2-yl acetate, ethyl 2-pyridinylacetate, ethyl pyridine-2-acetate, 2-pyridineacetic acid ethyl ester, ethyl 2-pyridineacetate, ethyl 2-2-pyridyl acetate, 2-pyridylacetic acid ethyl ester, ethyl pyridin-2-ylacetate, 2-pyridineacetic acid, ethyl ester
Clé InChI IUDKTVXSXWAKJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=CC=N1
Nom IUPAC ethyl 2-pyridin-2-ylacetate
Poids moléculaire (g/mol) 165.192
CID PubChem 75960
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Liquid