Learn More
2-thiouracil-5-carboxylate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468906
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11468906 5 g 5g
11478906 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11468906 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17046.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 38026-46-9 | C7H8N2O3S | 200.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38026-46-9
Formule moléculaire C7H8N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 200.21
Numéro MDL MFCD00006074
Clé InChI FQFSHLBWRUOCPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-carbethoxy-2-thiouracil, ethyl 2-thiouracil-5-carboxylate, 2-mercapto-5-carbethoxyuracil, 5-ethoxycarbonyl-2-thiouracil, uracil, 5-carbethoxy-2-thio, ethyl 4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate, 5-carboethoxy-2-thiouracil, ethyl 4-oxo-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-4-oxo-2-thio-, ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-4-oxo-2-thioxo-, ethyl ester
CID PubChem 735952
Nom IUPAC ethyl 4-oxo-2-sulfanylidene-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CNC(=S)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-thiouracil-5-carboxylate
Point de fusion ∼250°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 190867
Poids de la formule 200.22
Pourcentage de pureté 99%