Learn More
2-(trifluoroacétyl)propionate d'éthyle, TRC
Code produit 30381473
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30381473 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30381473 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE89094050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-(trifluoroacetyl)propionate
CAS 344-00-3
Formule moléculaire C7 H9 F3 O3
Quantité 50 mg
Synonyme Ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-methyl-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-methylacetoacetate, Ethyl (±)-2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, Ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Formule InChI InChI=1S/C7H9F3O3/c1-3-13-6(12)4(2)5(11)7(8,9)10/h4H,3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C(C)C(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC 4,4,4-trifluoro-2-méthyl-3-oxobutanoate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 198.14
Poids de la formule 198.05