Learn More
2-(trifluoroacétyl)propionate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-(trifluoroacetyl)propionate |
| CAS | 344-00-3 |
| Formule moléculaire | C7 H9 F3 O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-methyl-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-methylacetoacetate, Ethyl (±)-2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, Ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H9F3O3/c1-3-13-6(12)4(2)5(11)7(8,9)10/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C)C(=O)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 4,4,4-trifluoro-2-méthyl-3-oxobutanoate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 198.14 |
| Poids de la formule | 198.05 |