Learn More
Carboxylate de 2-(trifluorométhyl)-4-méthyl-5-pyrimidine éthylique, Thermo Scientific™
Code produit 10595080
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10595080 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10595080 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00183DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate
CAS 306960-67-8
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C9H9F3N2O2
Quantité 1 g
Synonyme ethyl 4-methyl-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2-trifluoromethyl-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate, ethyl 2-trifluoromethyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, ethyl-2-trifluoromethyl-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate, ethyl4-methyl-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-methyl-2-trifluoromethyl-, ethyl ester
Clé InChI LYEKBQSEKSEXLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1C)C(F)(F)F
Nom IUPAC 4-méthyl-2-(trifluorométhyl)pyrimidine-5-carboxylate d'éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 234.178
CID PubChem 10609709
Poids de la formule 234.18
Pourcentage de pureté 97%