Learn More
Ethyl 2-trifluoromethyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15417985
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15417985 1 g 1g
15427985 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15417985 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32065.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 306960-67-8 | Molecular Formula: C9H9F3N2O2 | Molecular Weight: 234.178 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 306960-67-8
Formule moléculaire C9H9F3N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 234.178
Numéro MDL MFCD07367386
Clé InChI LYEKBQSEKSEXLT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-methyl-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2-trifluoromethyl-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate, ethyl 2-trifluoromethyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, ethyl-2-trifluoromethyl-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate, ethyl4-methyl-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-methyl-2-trifluoromethyl-, ethyl ester
CID PubChem 10609709
Nom IUPAC 4-méthyl-2-(trifluorométhyl)pyrimidine-5-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1C)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-trifluoromethyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
Point d’ébullition 54°C (0.5 mmHg)
Quantité 1 g
Poids de la formule 234.18
Pourcentage de pureté 97%