Learn More
Ethyl (2R,4S)-4-Methylpipecolate, >90%, TRC
Code produit 30370975
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30370975 10 mg -
30377525 25 mg -
30372720 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30370975 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE92463510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79199-61-4
Formule moléculaire C9H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 171.24
Synonyme (2R,4S)-4-Methyl-2-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, (2R-cis)-4-Methyl-2-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester
Nom IUPAC ethyl (2R,4S)-4-methylpiperidine-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)[C@H]1C[C@H](CCN1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl (2R,4S)-4-Methylpipecolate
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H17NO2/c1-3-12-9(11)8-6-7(2)4-5-10-8/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3/t7-,8+/m0/s1
Poids de la formule 171.1259