Learn More
3-(1-acétyl-4-(2-éthoxy-2-oxoéthyl)-1H-pyrrol-3-yl)propanoate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3-(1-Acetyl-4-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-1H-pyrrol-3-yl)propanoate |
| CAS | 63045-84-1 |
| Formule moléculaire | C15H21NO5 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H21NO5/c1-4-20-14(18)7-6-12-9-16(11(3)17)10-13(12)8-15(19)21-5-2/h9-10H,4-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCc1cn(cc1CC(=O)OCC)C(=O)C |
| Nom IUPAC | 3-[1-acétyl-4-(2-éthoxy-2-oxoéthyl)pyrrol-3-yl]propanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 295.33 |
| Poids de la formule | 295.142 |