Learn More
Éthyle 3-(2-furyle)-1-méthyle-1 H-pyrazole-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10143314
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10143314 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10143314 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC47023DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
CAS 104295-62-7
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C11H12N2O3
Numéro MDL MFCD08271951
Quantité 1 g
Synonyme ethyl 3-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-furan-2-yl-2-methylpyrazole-3-carboxylate, 5-ethoxycarbonyl-3-2-furyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 3-2-furanyl-1-methyl-, ethyl ester, acmc-1bsv1, ethyl 3-2-furyl-1-methylpyrazole-5-carboxylate, ethyl 3-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, 1-methyl-3-2-furyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid,3-2-furanyl-1-methyl-,ethyl ester
Clé InChI RMIOHJSPVQALON-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=NN1C)C2=CC=CO2
Nom IUPAC Éthyl 5-(furan-2-yl)-2-méthylpyrazole-3-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 220.228
CID PubChem 7537645
Poids de la formule 220.23
Pourcentage de pureté 97%