Learn More
3-(2-furyl)propionate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11473008 5 g 5g
11483008 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11473008 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18732.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10031-90-0 | C9H12O3 | 168.192 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10031-90-0
Formule moléculaire C9H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 168.192
Numéro MDL MFCD00036496
Clé InChI OWIWZQQFSTZZIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-2-furyl propionate, ethyl 2-furanpropionate, 2-furanpropanoic acid, ethyl ester, ethyl 3-2-furyl propanoate, ethyl furfhydracrylate, ethyl furfurylacetate, ethyl 3-furan-2-yl propanoate, 2-furanpropionic acid, ethyl ester, ethyl 2-furanpropanoate, ethyl furan-2-propionate
CID PubChem 61450
Nom IUPAC éthyle 3-(furane-2-yl)propanoate
SMILES CCOC(=O)CCC1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-(2-furyl)propionate
Quantité 5 g
Poids de la formule 168.19
Pourcentage de pureté 98%