Learn More
Ethyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30948838
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30948838 5 g
30944468 100 g
30935712 1 g
30934193 10 g
30942348 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30948838 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1284575g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
CAS 269410-00-6
Formule moléculaire C15H21BO4
Numéro MDL MFCD03093896
Quantité 5 g
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Poids moléculaire (g/mol) 276.14
Pourcentage de pureté 98%