Learn More
Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31449098
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31449098 100 g
31437678 100 mg
31437774 25 g
31443602 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31449098 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11261100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
CAS 831-61-8
Formule moléculaire C9H10O5
Numéro MDL MFCD00016430
Quantité 100 g
SMILES O=C(OCC)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 198.17
Pourcentage de pureté 98%