Learn More
3,4,5-trihydroxybenzoate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate |
| Point de fusion | 148°C to 152°C |
| Quantité | 50 g |
| Poids de la formule | 198.18 |
| Pourcentage de pureté | 0.98 |