Learn More
3,4,5-triméthylpyrrole-2-carboxylate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11424894
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11424894 5 g 5g
11414894 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11424894 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13814.06
 Article restreint
Expédition estimée: 23-02-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2199-46-4 | C10H15NO2 | 181.235 g/mol
Octamethylporphyrin was readily obtained from ethyl 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate. Steric control can be overridden by apparent electronic effect is demonstrated by the even bulkier pyrrole derivative, ethyl 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate. The reaction with diazonium salts of theEthyl 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylatehas been examined in detail by chromatographic and spectroscopic methods. In the presence of a strong mineral acid, Ethyl 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate reacts with p-nitrobenzenediazonium ions to give a red, chemically labile, azo dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’octaméthylporphyrine a été facilement obtenue à partir de 3,4,5-triméthylpyrrole-2-carboxylate d’éthyle. Le contrôle stérique peut être remplacé par un effet électronique apparent, comme le démontre le dérivé encore plus volumineux du pyrrole, le 3,4,5-triméthylpyrrole-2-carboxylate d’éthyle. La réaction avec les sels de diazonium de 3,4,5-triméthylpyrrole-2-carboxylate d’éthyle a été examinée en détail par des méthodes chromatographiques et spectroscopiques. En présence d’un acide minéral fort, le 3,4,5-triméthylpyrrole-2-carboxylate d’éthyle réagit avec les ions p-nitrobenzènediazonium pour donner un colorant azoïque rouge, chimiquement labile.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2199-46-4
Formule moléculaire C10H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.235
Numéro MDL MFCD00051948
Clé InChI WBOGFZDTCIQHSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 3,4,5-trimethyl-, ethyl ester, ethyl 3,4,5-trimethyl-2-pyrrolecarboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 3,4,5-trimethyl, ethyl ester, acmc-20al0b, maybridge1_001943, 2,3,4-trimethyl-5-carbethoxy-pyrrole, 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, pyrrole-2-carboxylic acid, 3,4,5-trimethyl-, ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, 3,4,5-trimethyl-, ethyl ester
CID PubChem 137479
Nom IUPAC Éthyl 3,4,5-triméthyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(C(=C(N1)C)C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate
Point de fusion 124°C to 128°C
Quantité 5 g
Beilstein 132613
Poids de la formule 181.24
Pourcentage de pureté 98%