Learn More
3,4,6-tri-O-acétyl-2-acétamido-2-désoxy-β-D-thioglucopyranoside d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3,4,6-Tri-O-acetyl-2-acetamido-2-deoxy-a-D- thioglucop |
| CAS | 4239-72-9 |
| Formule moléculaire | C16 H25 N O8 S |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H25NO8S/c1-6-26-16-13(17-8(2)18)15(24-11(5)21)14(23-10(4)20)12(25-16)7-22-9(3)19/h12-16H,6-7H2,1-5H3,(H,17,18)/t12-,13-,14-,15-,16+/m1/s1 |
| SMILES | CCS[C@@H]1O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1NC(=O)C |
| Nom IUPAC | [(2R,3S,4R,5R,6S)-5-acétamido-3,4-diacétyloxy-6-éthylsulfacyloxan-2-yl]acétate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 391.44 |
| Poids de la formule | 391.1301 |