Learn More
Éthyl 3-(4-bromophényl)propionate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3-(4-bromophenyl)propionate |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | ethyl 3-4-bromophenyl propanoate, 3-4-bromophenyl propionic acid ethyl ester, benzenepropanoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl 3-4-bromophenyl-propionate, 3-4-bromo-phenyl-propionic acid ethyl ester, ksc497s3n, ethyl3-4-bromophenyl propanoate, 4-bromobenzenepropanoic acid ethyl ester, 3-4-bromophenyl propanoic acid ethyl ester, 3-4-bromophenyl-propionic acid ethyl ester |
| Poids de la formule | 257.12 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
| Forme physique | Solide |