Learn More
3-(4-chlorophényl)-3-oxopropanoate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanoate |
| CAS | 2881-63-2 |
| Formule moléculaire | C11H11O3Cl |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H11ClO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nom IUPAC | 3-(4-chlorophényl)-3-oxopropanoate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 226.65 |
| Poids de la formule | 226.0397 |