Learn More
Éthyle 3,4-dihydroxybenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
The compound is a prolyl 4-hydroxylase inhibitor and can be used to protect the myocardium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le composé est un inhibiteur de la proxyl 4-hydroxylase et peut être utilisé pour protéger le myocarde.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’éthanol.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases fortes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate |
| Point de fusion | 132°C to 135°C |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 2097435 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Soluble in ethanol. |
| Poids de la formule | 182.18 |
| Pourcentage de pureté | 98% |