Learn More
3,4-dihydroxybenzoate d'éthyle, TRC
Code produit 30374467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30374467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30374467 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE6785001G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3,4-Dihydroxybenzoate
CAS 3943-89-3
Formule moléculaire C9H10O4
Quantité 1 g
Synonyme 3,4-Dihydroxybenzoic Acid Ethyl Ester, Protocatechuic Acid Ethyl Ester, Ethyl Protocatechuate, NSC 619681, NSC 86130
Formule InChI InChI=1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5,10-11H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)O
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Poids de la formule 182.0579