Learn More
3,4-dihydroxybenzoate d'éthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl 3,4-Dihydroxybenzoate |
| CAS | 3943-89-3 |
| Formule moléculaire | C9H10O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 3,4-Dihydroxybenzoic Acid Ethyl Ester, Protocatechuic Acid Ethyl Ester, Ethyl Protocatechuate, NSC 619681, NSC 86130 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5,10-11H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 182.17 |
| Poids de la formule | 182.0579 |