Learn More
Éthyle 3,4-diméthoxybenzoate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11347675 25 g 25g
11357675 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347675 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02355.14
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 3943-77-9 | C11H14O4 | 210.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3943-77-9
Formule moléculaire C11H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 210.23
Numéro MDL MFCD00015150
Clé InChI AYYNUGSDPRDVCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 3,4-dimethoxy-, ethyl ester, ethyl veratrate, 3,4-dimethoxybenzoic acid ethyl ester, veratric acid, ethyl ester 7ci,8ci, veratric acid, ethyl ester, veratrumsaureathylester, acmc-1cme0, ethyl-3,4-dimethoxybenzoate, 4-10-00-01469 beilstein handbook reference, ksc581g5p
CID PubChem 77546
Nom IUPAC ethyl 3,4-dimethoxybenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(OC)C(OC)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3,4-dimethoxybenzoate
Point de fusion 42°C to 45°C
Quantité 25 g
Beilstein 3118897
Poids de la formule 210.23
Pourcentage de pureté ≥98%