Learn More
3-(4-méthoxybenzoyl)propionate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11386409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11386409 25 g 25g
11372137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11386409 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07989.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 15118-67-9 | C13H16O4 | 236.267 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15118-67-9
Formule moléculaire C13H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 236.267
Numéro MDL MFCD00051784
Clé InChI FYUAOZFEVHSJTO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-4-methoxybenzoyl propionate, ethyl 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutanoate, ethyl 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutyrate, acmc-1ciqg, ethyl 3-4-methoxybenzoylpropionate, ethyl 3-4-methoxybenzoyl propanoate, ethyl 3-4-methoxybenzoyl-propionate, ethyl 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutanoate #, gamma-oxo-4-methoxybenzenebutyric acid ethyl ester, 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutyric acid, ethyl ester
CID PubChem 585132
Nom IUPAC Éthyl 4-(4-méthoxyphényl)-4-oxobutanoate
SMILES CCOC(=O)CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-(4-methoxybenzoyl)propionate
Point de fusion 49°C to 53°C
Quantité 25 g
Beilstein 2120509
Poids de la formule 236.27
Pourcentage de pureté 98%