Learn More
Éthyl 3,5-bis(trifluorométhyl)benzoate, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10275081 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10275081 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10275081 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 326360050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl 3, 5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Note relative au nom 97%
CAS 96617-71-9
Couleur Incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C11H8F6O2
Indice de réfraction 1.4145 to 1.4165
Numéro MDL MFCD01320684
Quantité 5 g
Synonyme ethyl 3,5-bis trifluoromethyl benzoate, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzoic acid ethyl ester, 3,5-bis trifluoromethyl benzoic acid ethyl ester, rarechem al bi 0207, acmc-20al07, ethyl 3?5-bis trifluoromethyl benzoate, ethyl 3 5-bis trifluoromethyl benzoate, benzoic acid, 3,5-bis trifluoromethyl-, ethyl ester
Clé InChI NBWZJMOEFTYMOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nom IUPAC Benzoate d’éthyle3,5-bis(trifluorométhyl)
Poids moléculaire (g/mol) 286.17
CID PubChem 2733458
Poids de la formule 286.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement