Learn More
3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate d’éthyle, Thermo Scientific™
Code produit 10210913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10210913 10 g 10g
10477544 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10210913 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB00157EA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 17302-82-8
Formule moléculaire C9H8Cl2O3
Poids moléculaire (g/mol) 235.06
Clé InChI WMKNGSJJEMFQOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3,5-dichloro-4-hydroxy-, ethyl ester, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoic acid ethyl ester, acmc-209e5q, 3-10-00-00363 beilstein handbook reference, wln: qr bg fg dvo2, ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoate, ethyl 3,5-bis chloranyl-4-oxidanyl-benzoate, benzoic acid,5-dichloro-4-hydroxy-, ethyl ester
CID PubChem 28460
Nom IUPAC éthyle 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)Cl)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3, 5-dichloro-4-hydroxybenzoate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 235.07
Pourcentage de pureté 97%