Learn More
3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate d'éthyle, TRC
Code produit 30384175
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30384175 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30384175 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE915935100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoate
CAS 17302-82-8
Formule moléculaire C9H8O3Cl2
Quantité 100 mg
Synonyme Ethyl 4-Hydroxy-3,5-dichlorobenzoate, NSC 74473
Formule InChI InChI=1S/C9H8Cl2O3/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4,12H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1
Poids moléculaire (g/mol) 235.06
Poids de la formule 233.985