Learn More
3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate d'éthyle, TRC
Code produit 30369888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30369888 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30369888 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9159351G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoate
CAS 17302-82-8
Formule moléculaire C9H8O3Cl2
Quantité 1 g
Synonyme Ethyl 4-Hydroxy-3,5-dichlorobenzoate, NSC 74473
Formule InChI InChI=1S/C9H8Cl2O3/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4,12H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1
Poids moléculaire (g/mol) 235.06
Poids de la formule 233.985